Tisk…
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Trimethyl 3-phosphonopropionate, Methyl 3-(dimethoxyphosphoryl)propanoate
OR10767-1G OR10767-5G
APOSOR10767-1GEA 1660 CZK
APOSOR10767-1G APOSOR10767-5G
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Vzorec: C₆H₁₃O₅P
Bod varu: 137…140 °C (10 mm Hg)
Hustota: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137948
CAS číslo: 18733-15-8