Tisk…
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR10716-1G OR10716-500MG
APOSOR10716-1GEA 19740 CZK
APOSOR10716-1G APOSOR10716-500MG
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate
Vzorec: C₁₀H₁₅O₄P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01112119
CAS číslo: 33733-32-3