Tisk…
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10698-1G OR10698-250MG
APOSOR10698-1GEA 28110 CZK
APOSOR10698-1G APOSOR10698-250MG
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Vzorec: C₇H₁₄ClO₄P
Bod varu: 94…95 °C (0,07 mm Hg)
Hustota: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038926
CAS číslo: 67257-29-8