Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10693-500MG
OR10693-1G
APOSOR10693-500MGEA
9030
CZK
APOSOR10693-500MG
APOSOR10693-1G
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Vzorec:
C₇H₁₄BrO₃P MW: 257.062 g/mol Bod varu: 75 °C Hustota: 1.34 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800262 CAS číslo: 66498-59-7 |