Tisk…
[3-(Ethoxycarbonyl)prop-1-yl]tris(phenyl)phosphonium bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [4-Ethoxy-4-oxo(but-1-yl)]tris(phenyl)phosphonium bromide, (4-Ethoxy-4-oxobutyl)triphenylphosphonium bromide
OR10652-25G
APOSOR10652-25GEA 2070 CZK
APOSOR10652-25G
[3-(Ethoxycarbonyl)prop-1-yl]tris(phenyl)phosphonium bromide
[3-(Ethoxycarbonyl)prop-1-yl]tris(phenyl)phosphonium bromide
Vzorec: C₂₄H₂₆O₂P·Br
MW: 457,34 g/mol
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00274610
CAS číslo: 50479-11-3