Tisk…
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10650-5G OR10650-1G
APOSOR10650-5GEA 2820 CZK
APOSOR10650-5G APOSOR10650-1G
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Vzorec: C₂₄H₂₃O₃P
Bod tání: 101…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192162
CAS číslo: 13148-05-5