[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10642-5G
OR10642-1G
OR10642-10G
APOSOR10642-5GEA
3110
CZK
APOSOR10642-5G
APOSOR10642-1G
APOSOR10642-10G
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide 97%
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide
Vzorec:
C₂₅H₂₈O₂P·Br Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051866 CAS číslo: 118026-77-0 |