Tisk…
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10603-1G OR10603-250MG
APOSOR10603-1GEA 1330 CZK
APOSOR10603-1G APOSOR10603-250MG
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671950
CAS číslo: 19926-50-2