Tisk…
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-Pent-1-en-1-ylboronic acid, trans-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
OR10576-1G OR10576-25G OR10576-5G
APOSOR10576-1GEA 2980 CZK
APOSOR10576-1G APOSOR10576-25G APOSOR10576-5G
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Vzorec: C₅H₁₁BO₂
MW: 113,951 g/mol
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01074677
CAS číslo: 59239-44-0