Tisk…
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-boronocinnamate
OR10530-1G OR10530-5G
APOSOR10530-1GEA 5200 CZK
APOSOR10530-1G APOSOR10530-5G
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BO₄
MW: 206,003 g/mol
Bod tání: 126…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179477
CAS číslo: 380430-59-1