Tisk…
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10456-1G OR10456-5G
APOSOR10456-1GEA 2150 CZK
APOSOR10456-1G APOSOR10456-5G
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Vzorec: C₅H₈IN₃O₂S
Bod tání: 130…133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179543
CAS číslo: 135773-25-0