Tisk…
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10407-1G OR10407-5G
APOSOR10407-1GEA 8070 CZK
APOSOR10407-1G APOSOR10407-5G
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
4-Sulphamoylbutanoic acid
Vzorec: C₄H₉NO₄S
Bod tání: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075007
CAS číslo: 175476-52-5