Tisk…
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR103658-1G OR103658-250MG OR103658-100MG
APOSOR103658-1GEA 24170 CZK
APOSOR103658-1G APOSOR103658-250MG APOSOR103658-100MG
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
Vzorec: C₇H₇NS₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702427
CAS číslo: 1172699-35-2