Tisk…
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-carboxy-4,5-dimethylthiophene, 3-Carboxy-4,5-dimethylthiophen-2-amine
OR103629-1G OR103629-250MG OR103629-5G
APOSOR103629-1GEA 8200 CZK
APOSOR103629-1G APOSOR103629-250MG APOSOR103629-5G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171.217 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00456549
CAS číslo: 55502-96-0