Tisk…
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carboxy-4-cyanothiophene, 4-Cyano-2-thenoic acid, 5-Carboxythiophene-3-carbonitrile
OR103516-250MG OR103516-1G
APOSOR103516-250MGEA 3310 CZK
APOSOR103516-250MG APOSOR103516-1G
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃NO₂S
MW: 153,159 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664844
CAS číslo: 406719-77-5