Tisk…
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [(1H-Pyrrol-3-yl)carbonyl]benzene, 3-Benzoyl-1H-pyrrole
OR10351-1G OR10351-5G
APOSOR10351-1GEA 5200 CZK
APOSOR10351-1G APOSOR10351-5G
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Vzorec: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179582
CAS číslo: 7126-41-2