Tisk…
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10350-1G OR10350-5G OR10350-25G
APOSOR10350-1GEA 2070 CZK
APOSOR10350-1G APOSOR10350-5G APOSOR10350-25G
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole
Vzorec: C₁₈H₁₅NO₃S
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411960
CAS číslo: 139261-90-8