Tisk…
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10342S-1G OR10342S-25G OR10342S-5G
APOSOR10342S-1GEA 622 CZK
APOSOR10342S-1G APOSOR10342S-25G APOSOR10342S-5G
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate
Vzorec: C₅H₁₁NO·CH₃CO₂H
Bod tání: 135…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445669
CAS číslo: 1005498-91-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II