Tisk…

4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR10341-1G OR10341-5G
APOSOR10341-1GEA 3310 CZK
APOSOR10341-1G APOSOR10341-5G
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₂·ClH
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258965
CAS číslo: 616227-14-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR