Tisk…
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Chlorosulphonyl)-5-methyl-2,1,3-benzothiadiazole
OR102828-1G OR102828-5G
APOSOR102828-1GEA 4070 CZK
APOSOR102828-1G APOSOR102828-5G
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₂S₂
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02232191
CAS číslo: 3662-82-6
UN: 1759
ADR: 8,III