Tisk…
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR102807-1G OR102807-5G
APOSOR102807-1GEA 4140 CZK
APOSOR102807-1G APOSOR102807-5G
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Vzorec: C₃H₂Cl₂N₂S
MW: 169,032 g/mol
Bod tání: 34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114816
CAS číslo: 88127-85-9