Tisk…
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Oxo-4-(prop-2-yn-1-ylamino)but-2-enoic acid
OR10264-1G OR10264-250MG
APOSOR10264-1GEA 3940 CZK
APOSOR10264-1G APOSOR10264-250MG
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00111718
CAS číslo: 671188-20-8