Tisk…
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Carboxy-2-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane, 2-Carboxy-N-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxamide
OR10251-250MG OR10251-5G
APOSOR10251-250MGEA 2110 CZK
APOSOR10251-250MG APOSOR10251-5G
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₆ClNO₃
MW: 281,735 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00590283
CAS číslo: 101937-67-1