Tisk…
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR100020-1G OR100020-250MG
APOSOR100020-1GEA 7740 CZK
APOSOR100020-1G APOSOR100020-250MG
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569561
CAS číslo: 651005-90-2