Tisk…
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0955-250MG OR0955-2G
APOSOR0955-250MGEA 1240 CZK
APOSOR0955-250MG APOSOR0955-2G
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Vzorec: C₉H₂₀N₂O
MW: 172,268 g/mol
Bod varu: 107 °C (12 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117823
CAS číslo: 741667-07-2