(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0950-1G
OR0950-5G
OR0950-250MG
APOSOR0950-1GEA
2320
CZK
APOSOR0950-1G
APOSOR0950-5G
APOSOR0950-250MG
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 98%
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
Vzorec:
C₉H₁₇N₃O Bod varu: 106 °C (0,015 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03844724 CAS číslo: 73331-93-8 |