Tisk…
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-yl)piperazine
OR0949-1G OR0949-5G
APOSOR0949-1GEA 8070 CZK
APOSOR0949-1G APOSOR0949-5G
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,251 g/mol
Bod varu: 89…93 °C (0,1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03410256
CAS číslo: 43032-38-8