Tisk…
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0883-10G OR0883-1G OR0883-2G
APOSOR0883-10GEA 11050 CZK
APOSOR0883-10G APOSOR0883-1G APOSOR0883-2G
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Vzorec: C₉H₁₆N₄
Bod varu: 124…126 °C (0,3 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03412120
CAS číslo: 381721-55-7