Tisk…
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0880-10G OR0880-1G OR0880-5G
APOSOR0880-10GEA 52900 CZK
APOSOR0880-10G APOSOR0880-1G APOSOR0880-5G
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Vzorec: C₁₀H₆N₂O₂S·H₂O
Bod tání: 266…268 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444056
CAS číslo: 1284226-74-9