Tisk…
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0864-1G OR0864-5G
APOSOR0864-1GEA 6420 CZK
APOSOR0864-1G APOSOR0864-5G
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂
Bod tání: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201887
CAS číslo: 115761-61-0