Tisk…
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0858-1G OR0858-5G
APOSOR0858-1GEA 695 CZK
APOSOR0858-1G APOSOR0858-5G
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Vzorec: C₈H₁₆N₂O
Bod varu: 76…78 °C (0,15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973344
CAS číslo: 71260-16-7