Tisk…
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Propanoylpiperazine, 1-(1-Oxoprop-1-yl)piperazine
OR0854-1G OR0854-250MG
APOSOR0854-1GEA 910 CZK
APOSOR0854-1G APOSOR0854-250MG
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one
Vzorec: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,199 g/mol
Bod varu: 78 °C (0,2 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973346
CAS číslo: 76816-54-1