Tisk…
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one, 1-Pivaloylpiperazine
OR0851-1G OR0851-5G
APOSOR0851-1GEA 4300 CZK
APOSOR0851-1G APOSOR0851-5G
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973343
CAS číslo: 155295-47-9