Tisk…
1-Hexanoylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(1-Piperazinyl)-1-hexanone
OR0839-1G OR0839-5G
APOSOR0839-1GEA 3740 CZK
APOSOR0839-1G APOSOR0839-5G
1-Hexanoylpiperazine
1-Hexanoylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O
MW: 184,279 g/mol
Bod varu: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973345
CAS číslo: 18903-05-4