Tisk…
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0838-250MG OR0838-50MG
APOSOR0838-250MGEA 3710 CZK
APOSOR0838-250MG APOSOR0838-50MG
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₇H₁₁N₅
Bod tání: 78…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973348
CAS číslo: 59215-44-0