4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0831-10G
OR0831-5G
OR0831-1G
APOSOR0831-10GEA
20500
CZK
APOSOR0831-10G
APOSOR0831-5G
APOSOR0831-1G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
Vzorec:
C₇H₇N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972587 CAS číslo: 139539-63-2 |