Tisk…
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyano-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Cyano-4,6-dimethyl-1,3-diazine
OR0829-1G OR0829-5G OR0829-10G
APOSOR0829-1GEA 3580 CZK
APOSOR0829-1G APOSOR0829-5G APOSOR0829-10G
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,151 g/mol
Bod tání: 82…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00184767
CAS číslo: 22126-16-5