Tisk…
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0823-10G OR0823-2G
APOSOR0823-10GEA 10520 CZK
APOSOR0823-10G APOSOR0823-2G
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₃
Bod tání: >245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03042136
CAS číslo: 37618-28-3