Tisk…
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,N'-Dimethyl-1,12-diaminododecane
OR0811-10G OR0811-2G
APOSOR0811-10GEA 9920 CZK
APOSOR0811-10G APOSOR0811-2G
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine
Vzorec: C₁₄H₃₂N₂
MW: 228,417 g/mol
Bod varu: 118…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095638
CAS číslo: 56992-91-7