Tisk…
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0810-1G OR0810-5G
APOSOR0810-1GEA 2980 CZK
APOSOR0810-1G APOSOR0810-5G
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₇H₂₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114987
CAS číslo: 206273-87-2