Tisk…
Tetramethylsuccinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,3,3-Tetramethylbutane-1,4-dioic acid
OR0747-1G OR0747-250MG
APOSOR0747-1GEA 11580 CZK
APOSOR0747-1G APOSOR0747-250MG
Tetramethylsuccinic acid
Tetramethylsuccinic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00829122
CAS číslo: 630-51-3