3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0735-10G
OR0735-1G
OR0735-5G
APOSOR0735-10GEA
13860
CZK
APOSOR0735-10G
APOSOR0735-1G
APOSOR0735-5G
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06691424 CAS číslo: 1000796-62-2 |