Tisk…
[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0717-1G OR0717-250MG
APOSOR0717-1GEA 8500 CZK
APOSOR0717-1G APOSOR0717-250MG
[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659079
CAS číslo: 625470-29-3
UN: 2735
ADR: 8,III