Tisk…

2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR0715-1G OR0715-250MG OR0715-5G
APOSOR0715-1GEA 2500 CZK
APOSOR0715-1G APOSOR0715-250MG APOSOR0715-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Bod tání: 198…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06254507
CAS číslo: 159589-67-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR