6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-Morpholino)pyridine-5-carbonitrile
OR0665-1G
OR0665-5G
OR0665-500MG
APOSOR0665-1GEA
4770
CZK
APOSOR0665-1G
APOSOR0665-5G
APOSOR0665-500MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₁N₃O Bod tání: 115…118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00832846 CAS číslo: 259683-28-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |