Tisk…

2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-(Aminosulphonyl)-4-methylnitrobenzene, 4-Nitro-2-sulphamoyltoluene

OR0636-100G OR0636-10G OR0636-25G
APOSOR0636-100GEA 2440 CZK
APOSOR0636-100G APOSOR0636-10G APOSOR0636-25G
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₈N₂O₄S
MW: 216,214 g/mol
Bod tání: 197…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115503
CAS číslo: 6269-91-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR