Tisk…
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0634-1G OR0634-5G
APOSOR0634-1GEA 6520 CZK
APOSOR0634-1G APOSOR0634-5G
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₉H₂₄N₂O₃
Bod tání: 169…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567236
CAS číslo: 306936-20-9