Tisk…
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0631-1G OR0631-250MG
APOSOR0631-1GEA 827 CZK
APOSOR0631-1G APOSOR0631-250MG
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
Bod varu: 100 °C (0,8 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00869922
CAS číslo: 61566-34-5
EINECS: 262-853-7