Tisk…
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0597-1G OR0597-250MG OR0597-5G
APOSOR0597-1GEA 1780 CZK
APOSOR0597-1G APOSOR0597-250MG APOSOR0597-5G
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313708
CAS číslo: 202146-16-5