Tisk…
Methyl adamant-1-ylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0596-10G OR0596-1G OR0596-5G
APOSOR0596-10GEA 9860 CZK
APOSOR0596-10G APOSOR0596-1G APOSOR0596-5G
Methyl adamant-1-ylacetate
Methyl adamant-1-ylacetate
Vzorec: C₁₃H₂₀O₂
MW: 208,297 g/mol
Bod varu: 86 °C (0,3 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01073581
CAS číslo: 27174-71-6